Läs mer
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11485217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485217 5 g 5g
11475217 1 g 1g
11495217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22619.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15547-89-4
Molekylformel C13H16O2
Molekylvikt (g/mol) 204.269
MDL-nummer MFCD00001630
InChI-nyckel KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl, acmc-20aoq7, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexanone, 2-3-methoxy-phenyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-3-methoxyphenyl, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexan-1-one, 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, technical grade
PubChem CID 85868
IUPAC-namn 2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C2CCCCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
Densitet 1.1
Kokpunkt 140°C to 142°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 5 g
Formel vikt 204.27
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.