Läs mer
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine, 97+%
Produktkod. 15411739
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411739 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15411739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64494.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2039-67-0 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Aktiverad fenetylamin som används i den perfluoroktansulfonsyrakatalyserade Pictet-Spengler-reaktionen. Används även i en syntes av 1,3-oxazepiner via palladiumkatalyserad intramolekylär koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Aktiverad fenetylamin som används i den perfluoroktansulfonsyrakatalyserade Pictet-Spengler-reaktionen. Används även i en syntes av 1,3-oxazepiner via palladiumkatalyserad intramolekylär koppling.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-67-0
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.209
MDL-nummer MFCD00008187
InChI-nyckel WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
PubChem CID 74866
IUPAC-namn 2-(3-metoxifenyl)etanamin
LEDER COC1=CC=CC(=C1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Färg Gult
Densitet 1.038 g/mL
Kokpunkt 118°C to 118°C (6 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 775202
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 151.21
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.