Läs mer
2-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10123324
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10123324 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10001634 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10123324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49604CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 879896-54-5
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.186
MDL-nummer MFCD09702359
InChI-nyckel FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24229502
IUPAC-namn 2-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensaldehyd
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%