Läs mer
2-(3-Metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10132794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10132794 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10481504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10132794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 475105-77-2
Molekylformel C10H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 204.185
MDL-nummer MFCD08741426
InChI-nyckel JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 23146305
IUPAC-namn 2-(3-metyl-l,2,4-oxadiazol-5-yl)bensoesyra
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.18
Procent renhet 97%