Läs mer
2-(3-Metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 204.18 |
| Procent renhet | 97% |