missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-5-methoxy-O- methyl-1H-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl)sulfinyl]-5-methoxy-O-methyl-1H-benzimidazole |
| CAS | 1184993-29-0 |
| Molekylformel | C18 H18 F3 N3 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy Lansoprazole Methoxymethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3N3O4S/c1-11-15(22-6-5-16(11)27-9-18(19,20)21)8-29(25)17-23-13-4-3-12(28-10-26-2)7-14(13)24-17/h3-7H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24) |
| LEDER | COCOc1ccc2nc([nH]c2c1)S(=O)Cc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C |
| IUPAC-namn | 6-(methoxymethoxy)-2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.41 |
| Formel vikt | 429.097 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?