Läs mer
2-[3-Metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)-2-pyridylmetyltio]-1H-benzimidazol, 98 %
Produktkod. 15455535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455535 250 mg 250mg
15435535 1 g 1g
15445535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61878.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 103577-40-8 | C16H14F3N3OS | 353,363 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103577-40-8
Molekylformel C16H14F3N3OS
Molekylvikt (g/mol) 353.363
MDL-nummer MFCD00834357
InChI-nyckel CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lansoprazole sulfide, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl thio-1h-benzo d imidazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methylthio-1h-benzimidazole, unii-58xp950e2t, lansoprazole sulphide compound, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole, 2-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl thio-1h-binzimidazole, 1h-benzimidazole,2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy-2-pyridinyl methyl thio, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridin-2-yl methyl sulfanyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-methyl-4-2,2,2-trifluoroethoxy pyridinyl methyl thio-1h-benzimidazole
PubChem CID 1094080
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfanyl]-lH-bensimidazol
LEDER CC1=C(C=CN=C1CSC2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylmethylthio]-1H-benzimidazole
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 353.36
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.