Läs mer
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Beskrivning
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 103577-40-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 F3 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. C (EP), Lansoprazole USP Related Compound B, Lansoprazole USP RC B, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Related Compound B, Lansoprazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| LEDER | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazole |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering