Läs mer
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone), Mikromol™
Produktkod. 30050771
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050771 25 mg
17920906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050771 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-[[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (lansoprazolsulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lansoprazole Sulfone
CAS 131926-99-3
Analyt- eller komponentnamn Lansoprazole Sulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole USP Related Compound A, Lansoprazole USP RC A, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulphone, Lansoprazole Related Compound A, Lansoprazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
LEDER Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 385.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 385,0708 g/mol