missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[(3-Methyl-4-nitro-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[((3-Methyl-4-nitro-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 142384-07-4 |
| Molekylformel | C14H12N4O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O3S/c1-9-12(15-7-6-13(9)18(19)20)8-22(21)14-16-10-4-2-3-5-11(10)17-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | O=S(CC1=NC=CC([N+]([O-])=O)=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2 |
| IUPAC-namn | 2-[(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.34 |
| Formel vikt | 316.063 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?