Läs mer
2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde |
| CAS | 7797-83-3 |
| Molekylformel | C8H6O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2 |
| LEDER | O=Cc1cccc2OCOc12 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzodioxole-4-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.13 |
| Formel vikt | 150.0317 |