Läs mer
2-(3-Metylfenoxi)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341787
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341787 2 g 2g
11351787 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04984.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13605-19-1
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00014035
InChI-nyckel FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
PubChem CID 83611
IUPAC-namn 2-(3-metylfenoxi)etanol
LEDER CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Kokpunkt 104°C to 105°C (3 mmHg)
Kvantitet 2 g
Beilstein 2247221
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.