Läs mer
2-(3-Metylfenoxi)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351787
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351787 10 g 10g
11341787 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04984.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 13605-19-1 | Molekylformel: C9H12O2 | Molekylvikt: 152,193 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13605-19-1
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00014035
InChI-nyckel FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
PubChem CID 83611
IUPAC-namn 2-(3-metylfenoxi)etanol
LEDER CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Kokpunkt 104 °C till 105 °C (3 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 2247221
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.