Läs mer
2-(3-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Produktkod. 30345128
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30345128 100 mg
1 options
Produktkod. 30345128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB400898100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
CAS 106110-70-7
Molekylformel C16H13NO2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-5-4-7-13(9-11)17-15(18)10-12-6-2-3-8-14(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
LEDER Cc1cccc(c1)N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
IUPAC-namn 2-(3-methylphenyl)-4H-isoquinoline-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 251.28
Formel vikt 251.0946