Läs mer
2-(3-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 106110-70-7 |
| Molekylformel | C16H13NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-5-4-7-13(9-11)17-15(18)10-12-6-2-3-8-14(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(c1)N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 2-(3-methylphenyl)-4H-isoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vikt | 251.0946 |