Läs mer
2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid |
| CAS | 2169-87-1 |
| Molekylformel | C12H8O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3-NDA, 2,3-Naphthalic Acid, NSC 16063, Naphthalene-2,3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | naphthalene-2,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.19 |
| Formel vikt | 216.0423 |