Läs mer
2,3-Naphthalenediol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15890001
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890001 50 g 50g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15890001 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8145780050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 92-44-4
Smältpunkt 161°C to 164°C
MDL-nummer MFCD00004073
Kvantitet 50 g
Synonym 2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene, 2,3-Naphthalenediol
Molekylvikt (g/mol) 160.17