Läs mer
2,3-Naftalensäureanhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Naphthalic Anhydride |
| CAS | 716-39-2 |
| Molekylformel | C12 H6 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H |
| LEDER | O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12 |
| IUPAC-namn | benzo[f][2]benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.17 |
| Formel vikt | 198.0317 |