Läs mer
2,3-Naftalensäureanhydrid, TRC
Produktkod. 30481563
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30481563 100 mg
1 options
Produktkod. 30481563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN363000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Naphthalic Anhydride
CAS 716-39-2
Molekylformel C12 H6 O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H
LEDER O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12
IUPAC-namn benzo[f][2]benzofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Formel vikt 198.0317