Läs mer
2-(3-Nitrophenyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Nitrophenyl)ethanamine |
| CAS | 83304-13-6 |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4-5,9H2 |
| LEDER | NCCc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(3-nitrophenyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.177 |
| Formel vikt | 166.074 |