Läs mer
2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Ester Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30474219
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30474219 5 mg
1 options
Produktkod. 30474219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5044055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Ester Hydrochloride
CAS 929212-20-4
Molekylformel C31H34N2O5.HCl
Kvantitet 5 mg
Synonym (E)-1-((3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino)-2-methylpropan-2-yl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C31H34N2O5.ClH/c1-23(34)29(21-24-12-11-17-27(20-24)33(36)37)30(35)38-31(2,3)22-32(4)19-18-28(25-13-7-5-8-14-25)26-15-9-6-10-16-26;/h5-17,20-21,28H,18-19,22H2,1-4H3;1H
LEDER Cl.CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)OC(=O)C(=Cc3cccc(c3)[N+](=O)[O-])C(=O)C
IUPAC-namn [1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl] 2-[(3-nitrophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 551.1
Formel vikt 550.2234