Läs mer
2,3-O-(1-metyletylliden)-beta-D-fruktopyranos 1-sulfamat, Mikromol™
Produktkod. 17981286
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17981286 25 mg
1 options
Produktkod. 17981286 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1348.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,3-O-(1-metyletylliden)-beta-D-frukttopyranos 1-sulfamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Desisopropylidene Topiramate
CAS 106881-41-8
Analyt- eller komponentnamn 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C9 H17 N O8 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., Topiramate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
IUPAC-namn [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimetyl-5,6,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-3a-yl]metylsulfamat
Molekylvikt (g/mol) 299.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 299,0675 g/mol