Läs mer
2,3-O-(1-Methylethylidene)-Beta-L-erythropentopyranosid-4-ulose Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-erythropentopyranosid-4-ulose Methyl Ether |
| CAS | 22596-25-4 |
| Molekylformel | C9H14O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4H-1,3-Dioxolo[4,5-c]pyran','β-L-erythro-pentopyranosid-4-ulose Deriv, β-2,3-O-Isopropylidene-L-erythro-pentopyranosid-4-ulose |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-12-8(11-3)7(6)14-9/h6-8H,4H2,1-3H3/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1[C@]2([H])[C@@](C(CO1)=O)([H])OC(C)(O2)C |
| IUPAC-namn | (3aS,4S,7aR)-4-methoxy-2,2-dimethyldihydro-4H-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7(6H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.2 |
| Formel vikt | 202.08 |