Läs mer
2'/3'-O-Acetyl ADP Ribose, Disodium Salt (A mixture of 2' and 3'-O-Acetyl ADP Ribose), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'/3'-O-Acetyl ADP Ribose Disodium Salt (A mixture of 2' and 3'-O-Acetyl ADP Ribose) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H25N5O15P2.4Na/c1-6(23)34-13-8(36-17(27)12(13)26)3-33-39(30,31)37-38(28,29)32-2-7-10(24)11(25)16(35-7)22-5-21-9-14(18)19-4-20-15(9)22;1-6(23)34-13-11(25)8(36-17(13)27)3-33-39(30,31)37-38(28,29)32-2-7-10(24)12(26)16(35-7)22-5-21-9-14(18)19-4-20-15(9)22;;;;/h2*4-5,7-8,10-13,16-17,24-27H,2-3H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,18,19,20);;;;/q;;4*+1/p-4/t2*7-,8-,10-,11-,12-,13-,16-,17?;;;;/m11..../s1 |
| Formel vikt | 645.0461 |