Läs mer
2,3-O-Cyclohexylidene-Beta-D-ribofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-O-Cyclohexylidene-beta-D-ribofuranose |
| CAS | 177414-91-4 |
| Molekylformel | C11H18O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (6'R)-6'-(hydroxymethyl)tetrahydrospiro[cyclohexane-1,2'-furo[3,4-d][1,3]dioxol]-4'-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-10,12-13H,1-6H2/t7-,8?,9?,10?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)C2OC3(CCCCC3)OC12 |
| IUPAC-namn | (6R)-6-(hydroxymethyl)spiro[3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.1154 |