Läs mer
2,3-O-isopropyliden-1,6-ditosyl-L-sorbos, TRC
Produktkod. 30397776
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30397776 1 g
1 options
Produktkod. 30397776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8249251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-O-Isopropylidene-1,6-ditosyl-L-sorbose
CAS 2484-55-1
Molekylformel C23 H28 O10 S2
Kvantitet 1 g
Synonym 2,3-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose 1,6-Bis(4-methylbenzenesulfonate), 2,3-O-Isopropylidene-α-L-sorbofuranose 1,6-Di-p-toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C23H28O10S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)34(25,26)29-13-19-20(24)21-23(31-19,33-22(3,4)32-21)14-30-35(27,28)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-21,24H,13-14H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23-/m0/s1
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2O[C@@]3(COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O
IUPAC-namn [(3aS,5S,6R,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimetyl-3a-[(4-metylfenyl)sulfonyloxymetyl]-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]metyl 4-metylbensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 528.59
Formel vikt 528.1124