Läs mer
2',3'-O-Isopropylidene-6-thioinosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',3'-O-Isopropylidene-6-thioinosine |
| CAS | 5856-48-4 |
| Molekylformel | C13H16N4O4S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Furo[3,4-d]-1,3-dioxole, Inosine Deriv., 2',3'-O-Isopropylidene-6-mercaptopurine Riboside, 9-(2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranosyl)-9H-purine-6(1H)thione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O4S/c1-13(2)20-8-6(3-18)19-12(9(8)21-13)17-5-16-7-10(17)14-4-15-11(7)22/h4-6,8-9,12,18H,3H2,1-2H3,(H,14,15,22)/t6-,8?,9?,12+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC2[C@@H](CO)O[C@@H](C2O1)n3cnc4C(=S)NC=Nc34 |
| IUPAC-namn | 9-[(4S,6R)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-1H-purine-6-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.36 |
| Formel vikt | 324.0892 |