missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-O-Isopropylidene-Alpha-L-sorbofuranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-O-Isopropylidene-a-L-sorbofuranose |
| CAS | 17682-71-2 |
| Molekylformel | C9 H16 O6 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O6/c1-8(2)14-7-6(12)5(3-10)13-9(7,4-11)15-8/h5-7,10-12H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,9-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](CO)O[C@@]2(CO)O1 |
| IUPAC-namn | (3aS,5S,6R,6aS)-3a,5-bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vikt | 220.0947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?