Läs mer
2,3-O-isopropyliden-D-erytronolakton, TRC
Produktkod. 30392044
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392044 1 g
1 options
Produktkod. 30392044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8250001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
CAS 25581-41-3
Molekylformel C7 H10 O4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
IUPAC-namn (3aR,6aR)-2,2-dimetyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one
Molekylvikt (g/mol) 158.15
Formel vikt 158.0579