Läs mer
2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde, 50% w/w in dichloromethane
Produktkod. 15450557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450557 1 g 1g
15460557 5 g 5g
15470557 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66337.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Reaktant involverad i organiska reaktioner inklusive Henry-kondensationsreaktioner, Syntes av högfunktionaliserade kirala aziridiner, Olefinering av aldehyder, CH-oxidationer, kondensationer av Aldol-typ, Syntes av hydrofila pyrazinfärgämnen för användning som exogena fluorescerande spårämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Reaktant involverad i organiska reaktioner inklusive Henrys kondensationsreaktioner, Syntes av
högfunktionaliserade kirala aziridiner, Olefinering av aldehyder, CH-oxidationer, kondensationer av Aldol-typ, Syntes av hydrofila pyrazinfärgämnen för användning som exogena fluorescerande spårämnen.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15186-48-8
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.143
MDL-nummer MFCD00269682
InChI-nyckel YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
PubChem CID 259712
IUPAC-namn (4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-karbaldehyd
LEDER CC1(OCC(O1)C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde
Färg Färglös till gul
Flampunkt 62°C (144°F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1593
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Optisk rotation +53.8° (c=2 in Chloroform)
Formel vikt 130.14
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w in dichloromethane
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceraldehyde, 50% w/w in dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.