Läs mer
2,3-O-Isopropylidene-D-lyxono-1,4-lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-O-Isopropylidene-D-lyxono-1,4-lactone |
| CAS | 56543-10-3 |
| Molekylformel | C8H12O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-D-lyxonic Acid gamma-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-6,9H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (3aS,6R,6aS)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0685 |