Läs mer
2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone, 97+%
Produktkod. 15470587
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470587 500 mg 500mg
15460587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66442.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30725-00-9 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
2,3-O-Isopropyliden-D-ribonsyra-1,4-lakton används för syntes av C-nukleosider, prostanoider och GABA-analoger via homokirala 2-piperidoner. Det är utgångsmaterialet för framställning av biokemiska föreningar inklusive C-nukleosider, såsom neplanocin A, och GABA-analoger, via homokirala 2-piperidoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-O-Isopropyliden-D-ribonsyra-1,4-lakton används för syntes av C-nukleosider, prostanoider och GABA-analoger via homokirala 2-piperidoner. Det är utgångsmaterialet för framställning av biokemiska föreningar inklusive C-nukleosider, såsom neplanocin A, och GABA-analoger, via homokirala 2-piperidoner.
Löslighet Löslig i metanol vid 50 mg/ml, aceton
, diklormetan, etylacetat.
Anmärkningar
Löslig i metanol vid 50 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30725-00-9
Molekylformel C8H12O5
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00080793
InChI-nyckel NHHKFJCWLPPNCN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic gamma-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribono-1,4-lactone, 2,3-isopropylidene-d-ribonolactone, 3ar,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, d-2,3-isopropylidene lyxono-1,4-lactone, pubchem10728, nhhkfjcwlppncn-hsuxutppsa, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic, a-lactone, 2,3-o-isopropylidene-d-ribonic-gama-lactone
PubChem CID 1268067
IUPAC-namn 6-(hydroximetyl)-2,2-dimetyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-on
LEDER CC1(C)OC2C(CO)OC(=O)C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-O-Isopropylidene-D-ribonic acid-1,4-lactone
Smältpunkt 135°C to 138°C
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Beilstein 10090
Löslighetsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml,acetone,dichloromethane,ethyl Acetate.
Optisk rotation −68° (c=2 in pyridine)
Formel vikt 188.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.