Läs mer
2,3-O-Isopropylidene-D-ribose, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,3-O-Isopropylidene-D-ribose |
| CAS | 13199-25-2 |
| Molekylformel | C8 H14 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-5-4(3-9)11-7(10)6(5)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6-,7?/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O1 |
| IUPAC-namn | (3aR,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vikt | 190.0841 |