Läs mer
2',3'-O-isopropyliden-guanosin, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338959 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338959 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11338959 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210209901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 3'-O-Isopropylidene-Guanosine
CAS 362-76-5
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C13H17N5O5
MDL-nummer MFCD00057081
Synonym 2',3'-o-isopropylideneguanosine, 2-amino-9-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-1h-purin-6 9h-one, 2',3'-o-1-methylethylidene guanosine, 2',3'-o-1-methylethylidene-guanosine, 9-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-2-amino-3h-purin-6-one, 9-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-2-amino-1h-purin-6-one, 2', 3'-isopropylideneguanosine, 2'-o,3'-o-isopropylideneguanosine, 2',3'-o-1-methylethyliden-guanosin, 2/',3/'-o-1-methylethylidene guanosine
InChI-nyckel XKPDAYWPKILAMO-IOSLPCCCSA-N
LEDER CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=NC2=C1NC(N)=NC2=O
IUPAC-namn 9-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroximetyl)-2,2-dimetyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-2-amino-6,9-dihydro-3H-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 323.31
PubChem CID 6541409
Formel vikt 323.3