Läs mer
2,3-O-Isopropylidene-L-gulonolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-O-Isopropylidene-L-gulonolactone |
| CAS | 94840-08-1 |
| Molekylformel | C9H14O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-L-gulonic Acid gamma-Lactone, 2,3-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)14-6-5(4(11)3-10)13-8(12)7(6)15-9/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2[C@H](OC(=O)[C@H]2O1)[C@@H](O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vikt | 218.079 |