Läs mer
2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-O-Isopropylidene-L-threitol |
| CAS | 50622-09-8 |
| Molekylformel | C7H14O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | ((4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)dimethanol, (+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, (4S,5S)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (4S-trans)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, (4S,5S)-2,2-Dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1 |
| IUPAC-namn | [(4S,5S)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.18 |
| Formel vikt | 162.0892 |