Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-O-isopropylidenadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10081190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081190 5 g Glasflaska 5g
10295400 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10081190 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 122720050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 362-75-4 | C13H17N5O4 | 307,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 362-75-4
Molekylformel C13H17N5O4
Molekylvikt (g/mol) 307.31
MDL-nummer MFCD00005756
InChI-nyckel LCCLUOXEZAHUNS-AUWRGFAENA-N
Synonym 2',3'-o-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2',3'-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2 ,3-o-isopropylideneadenosine, 1r,2r,4r,5r-4-6-aminopurin-9-yl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oc t-2-yl methan-1-ol, 3ar,4r,6r,6ar-4-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-6-yl methanol, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem14185
PubChem CID 2723654
IUPAC-namn [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]metanol
LEDER CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 3'-O-Isopropylideneadenosine
Namnnotering 98%
Abs. 0.75 to 0.81 (A250/A260),0.13 to 0.17 (A280/A260),0.01 (A290/A260) max
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 221.0°C to 222.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Spektrofotometri 96% min. (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-4%,on dry substance
Formel vikt 307.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.