Läs mer
2',3'-O-Isopropylideneuridine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10775571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10775571 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10775571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2', 3'-O-Isopropylideneuridine
CAS 362-43-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C12H16N2O6
MDL-nummer MFCD00034509
Kvantitet 1g
Synonym 2',3'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylidene uridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-1r,2r,4r,5r-4-hydroxymethyl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oct-2-yl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2/',3/'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine hplc, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
InChI-nyckel GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
LEDER CC1(OC2C(OC(C2O1)N3C=CC(=O)NC3=O)CO)C
IUPAC-namn 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 284.268
PubChem CID 64967
Formel vikt 284.26
Procent renhet 99%