Läs mer
2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate, TRC
Produktkod. 30425230
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30425230 5 mg -
30409092 1 mg -
30425316 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8553055MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate
Analyt- eller komponentnamn 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 O5 S
InChI formel InChI=1S/C11H12O5S/c1-17(13,14)16-5-4-8-2-3-11-9(6-8)10(12)7-15-11/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CS(=O)(=O)OCCc1ccc2OCC(=O)c2c1
IUPAC-namn 2-(3-oxo-1-benzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 256.275
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 256.041