Läs mer
2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H12 O5 S |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5S/c1-17(13,14)16-5-4-8-2-3-11-9(6-8)10(12)7-15-11/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CS(=O)(=O)OCCc1ccc2OCC(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-oxo-1-benzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.275 |
| Visa mer |