missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(3-Oxobutyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one, TRC

Produktkod. 30417864
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417864 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30417864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO848400250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(3-Oxobutyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
CAS 2091771-82-1
Molekylformel C13H21NO2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H21NO2/c1-11(15)5-8-14-10-13(9-12(14)16)6-3-2-4-7-13/h2-10H2,1H3
LEDER O=C1N(CC2(CCCCC2)C1)CCC(C)=O
IUPAC-namn 2-(3-oxobutyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Molekylvikt (g/mol) 223.31
Formel vikt 223.16
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.