Läs mer
2-(3-Oxobutyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Oxobutyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| CAS | 2091771-82-1 |
| Molekylformel | C13H21NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO2/c1-11(15)5-8-14-10-13(9-12(14)16)6-3-2-4-7-13/h2-10H2,1H3 |
| LEDER | O=C1N(CC2(CCCCC2)C1)CCC(C)=O |
| IUPAC-namn | 2-(3-oxobutyl)-2-azaspiro[4.5]decan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.31 |
| Formel vikt | 223.16 |