missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 |
| CAS | 352431-46-0 |
| Molekylformel | C5 D5 H3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,3-Pentanedione-1,1,1,4,4-d5 (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C(=O)C([2H])([2H])C |
| IUPAC-namn | 1,1,1,4,4-pentadeuteriopentane-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vikt | 105.0838 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?