Läs mer
2,3-Pentanedione, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810481
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810481 100 mL 100ml
15800481 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15810481 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8185550100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 600-14-6
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Specifikationer
Smältpunkt -52°C
Densitet 0.96 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00009313
Kvantitet 100 mL
Synonym 2,3-Pentanedione, 2,3-Pentanedione