Läs mer
2,3-Pentanedion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Pentanedione |
| CAS | 600-14-6 |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3-Pentanedione, Acetylpropionyl, NSC 7613 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)C(=O)C |
| IUPAC-namn | Pentan-2,3-Dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0524 |