Läs mer
2-(3-Phenylpropyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10749023 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10749023 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381940010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
CAS 2110-18-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.0150g/mL, 1.015
Kokpunkt 115.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C14H15N
Brytningsindex 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00191237
Kvantitet 1 g
Synonym 2-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 2-3-phenylpropyl, unii-9f0bfm744f, alpha-3-phenylpropyl pyridine, 2-phenylpropylpyridine, cortex pyridine, phenylpropylpyridine, 3-phenylpropyl pyridine, acmc-1cs6o, dsstox_cid_22356
InChI-nyckel JJJPNTQYUJPWGQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=N1
IUPAC-namn 2-(3-phenylpropyl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 197.28
PubChem CID 459494
Formel vikt 197.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(3-Phenylpropyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.