Läs mer
2,3-Piperazinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Piperazinedione |
| CAS | 13092-86-9 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Diketopiperazine, 2,3-Dioxopiperazine, NSC 218330 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-4(8)6-2-1-5-3/h1-2H2,(H,5,7)(H,6,8) |
| LEDER | O=C1NCCNC1=O |
| IUPAC-namn | piperazine-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0429 |