Läs mer
2-(3-Piperidinyl)azepane, tech. 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423357
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423357 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15423357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26042.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Piperidinyl)azepane
CAS 912771-29-0
Molekylformel C11H22N2
MDL-nummer MFCD08277605
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-piperidin-3-yl azepane, 2-3-piperidinyl hexamethyleneimine, 2-3-piperidinyl azepane, 2-piperidin-3-yl-azepane, 2-3-piperidinyl hexahydroazepine
InChI-nyckel NILYFVLXUNTUTG-UHFFFAOYNA-N
LEDER C1CNCC(C1)C1CCCCCN1
IUPAC-namn 2-piperidin-3-ylazepane
Molekylvikt (g/mol) 182.31
PubChem CID 16740519
Formel vikt 182.18
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical