Läs mer
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Produktkod. 11479770
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11479770
Brand: Alfa Aesar™ H50994.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 902837-33-6
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD08064279
InChI-nyckel HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
PubChem CID 43196816
IUPAC-namn 2-piperidin-3-yloxy-N-propylacetamide
LEDER CCCNC(=O)COC1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.28