Läs mer
2,3-Pyrazinedikarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30418820
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30418820 100 g
1 options
Produktkod. 30418820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP840810100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Pyrazinedicarboxylic Acid
CAS 89-01-0
Molekylformel C6H4N2O4
Kvantitet 100 g
Synonym 2,3-Dicarboxypyrazine, NSC 1908
InChI formel InChI=1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER O=C(O)C1=NC=CN=C1C(O)=O
IUPAC-namn Pyrazin-2,3-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 168.11
Formel vikt 168.0171